Learn More
DWK Life Sciences™ Appareil de distillation de sulfites Kimble™ Kontes™ Monier–Williams
Artikelnummer. 15174643 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Packungsgröße:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Packungsgröße
15174643 1000 ml 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15174643 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 5138000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.25€
    913.62€ / 1 pièces
    Économisez 162.63€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Cinq pinces sont fournies avec l’appareil complet.
Pour la détermination des sulfites libres et d’une partie reproductible des sulfites combinés dans les denrées alimentaires, telles que les additifs carbonylés.
  • Capacité de la bouteille : 1000 ml (33,81 oz)
  • Capacité du bouchon de l'entonnoir : 250 ml (8,45 oz)
  • Articulations : 24/40
  • Raccord de tuyau : n° 2
  • Env. Hauteur totale : 595 mm (23,43 in)
  • Env. Largeur totale : 300 mm (11,81 in)
Pour garantir une étanchéité totale pendant l’analyse, chaque joint doit être serré.
Spezifikation
Largeur (métrique) 300mm
Comprend Cinq pinces
Hauteur (métrique) 595mm
À utiliser avec (application) Pour la détermination des sulfites libres et d’une partie reproductible des sulfites combinés dans les denrées alimentaires, telles que les additifs carbonylés
Type Appareil de distillation de sulfites Monier-Williams
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 23,42 in
Capacité 33,81 oz, 1000 ml
Certifications/Conformité USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Capacité (métrique) 1000 ml
Largeur (impériale) 11,81 in
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.