Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE filtre Bottom-of-the-Bottle d’entrée de 2 μm, acier inoxydable, pour 0,125 in Tuyau
Code produit 12983521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
44,45 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
12983521 44,45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12983521 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9539161002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.25€
    142.45€ / 1 pièces
    Économisez 30.80€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE μ2 m Filtre Bottom-of-the-Bottle d’entrée, en acier inoxydable, pour 0,125 in. Tuyaut.KIMBLE™ KONTES™ Le filtre Bottom-of-the-Bottle d’entrée ULTRA-WARE 2 μm est un filtre d’entrée en solvant en acier inoxydable avec un écrou et une ferrule 0,25-28 PEEK pouces pour la connexion à des tubes de 0,125 in. Espace extérieur 0,50 in, longueur 1,75 in S
  • Filtre d’entrée ULTRA-WARE de 2 μm Bottom-of-the-Bottle™
  • Construction en acier inoxydable avec écrou 1/4-28 PEEK
  • Ferrule incluse pour la connexion à 0,125 in Tubulure
  • Mètre extérieur 1/2 in, longueur 1-3/4 in
  • Vendu individuellement (Quantité de cas : 1)
Spécification
Type Filtre
Diamètre (métrique) interne 12,7 mm
À utiliser avec Ultra-Ware™ kit de raccords de tuyauterie version standard
Longueur totale (métrique) 44,45 mm
Matériau Acier inoxydable