Learn More
DWK Life Sciences Bouchons septum en silicone revêtus de PTFE Kimble™ Kontes™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Excellents pour une utilisation avec des bouchons avec opercule pour accéder aux contenus de récipient à l’aide d’une seringue
- Un revêtement en PTFE hautement résistant aux produits chimiques maintient l’intégrité de son contenu
- Le dos en caoutchouc de silicone permet la perforation répétée du joint d’étanchéité
- Résistent aux perforations
- Autoclavable
- Recommandés pour une utilisation dans tous les échantillonneurs automatiques utilisant des flacons à vis
- Tous les septa mesurent 0,065 in. épais (0,005 in. PTFE / 0,060 in. caoutchouc silicone)
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE |
| Nbre par carton | 24/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Rond |
| Type de produit | Septa |