Learn More
DWK Life Sciences Ampoules à décanter Squibb piriformes Kontes™ avec bouchon conique standard et bouchon de robinet d’arrêt autoclavable en PTFE
Description
La verrerie Kimble Chase KimCote™ revêtue de plastique propose une mesure de sécurité supplémentaire en cas de bris.
- Les tiges ont un diamètre intérieur suffisamment grand pour qu’une colonne de liquide se rompe avec le robinet d’arrêt fermé, donnant ainsi une séparation plus complète et éliminant la nécessité de vider l’entonnoir.
- Conçus conformément aux spécifications ASTM™ E1096, type 4
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ASTM E1096, type IV |
| Longueur (métrique) du tube | 60 mm |
| Quantité | 4/boîte |
| Robinets d’arrêt | 2 ; PTFE |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Type de produit | Ampoule à décanter Squibb |