Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Cheminée séparatrice en forme de poire KONTES™ Squibb avec bouchon conique standard et robinet d’arrêt en PTFE
Description
- Fourni avec un bouchon standard en verre dépoli effilé et un bouchon de robinet d’arrêt en PTFE entièrement autoclavable
- Conception en forme de poire pour une séparation efficace des liquides
- Les tiges inférieures ont un diamètre intérieur suffisamment grand pour qu’une colonne de liquide se brise avec le robinet fermé, offrant une séparation plus complète et éliminant la nécessité de vider l’entonnoir
- Conçu à partir de ASTM la spécification E1096, exigences de type IV
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ASTM E1096, type IV |
| Longueur (métrique) du tube | 60 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Robinets d’arrêt | 4; PTFE |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Type de produit | Ampoule à décanter Squibb |