Learn More
DWK Life Sciences Ampoules à décanter Squibb piriformes Kontes™ avec bouchon conique standard et bouchon de robinet d’arrêt autoclavable en PTFE
Code produit p-3783846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
1000 ml
Robinets d’arrêt:
2 ; PTFE
4; PTFE
Quantité:
1/boîte
4/boîte
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Robinets d’arrêt Quantité unitSize
11737979 125 ml 2 ; PTFE 4/boîte 4 pièces
11767979 1000 ml 4; PTFE 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11737979 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur KC29048T125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fournis avec un bouchon conique standard en verre rodé et un bouchon de robinet d’arrêt en PTFE entièrement autoclavable
La verrerie Kimble Chase KimCote™ revêtue de plastique propose une mesure de sécurité supplémentaire en cas de bris.
  • Les tiges ont un diamètre intérieur suffisamment grand pour qu’une colonne de liquide se rompe avec le robinet d’arrêt fermé, donnant ainsi une séparation plus complète et éliminant la nécessité de vider l’entonnoir.
  • Conçus conformément aux spécifications ASTM™ E1096, type 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ASTM E1096, type IV
Longueur (métrique) du tube 60 mm
Quantité 4/boîte
Robinets d’arrêt 2 ; PTFE
Matériau du bouchon Verre
Type de produit Ampoule à décanter Squibb