Learn More
DWK Life Sciences Ferrule en EFTE de colonne de chromatographie Kimble™ Kontes™ pour tubulure de 3/16 po
Code produit 12953521 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour diamètre extérieur de 0,18 po de dia. int.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12953521 Pour diamètre extérieur de 0,18 po de dia. int. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12953521 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4208221019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.64€
    6.74€ / 1 pièces
    Économisez 1.90€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Les écrous et férules de tubulure sont utilisés pour effectuer des connexions entre la tubulure et les raccords d’extrémité des colonnes CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ et des ensembles de filtration ULTRA-WARE™.
  • Ferrule en EFTE sans bride pour tubulure de 3/16 po de dia. ext.
  • Pour une utilisation avec écrous mâles série 420821
  • 1/boîte
  • Pièces de rechange dans le kit de raccords standard ULTRA-WARE™
Spécification
Type Ferrule
À utiliser avec (équipement) Pour diamètre extérieur de 0,18 po de dia. int.
Matériau ETFE
Quantité Unité