Learn More
DWK Life Sciences Ferrule EFTE de colonne de chromatographie Kimble™ Kontes™ pour tubulure de 1,8 mm
Code produit 12963521
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour dia. ext. de 1,8 mm de dia. int.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12963521 Pour dia. ext. de 1,8 mm de dia. int. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12963521 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4208222007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.28€
    4.12€ / 1 pièces
    Économisez 1.16€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Les écrous et férules de tubulure sont utilisés pour effectuer des connexions entre la tubulure et les raccords d’extrémité des colonnes CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ et des ensembles de filtration ULTRA-WARE™.
  • Ferrule en EFTE sans bride pour tubulure de dia. ext. 1,8 mm
  • Pour une utilisation avec écrous mâles série 420821
  • 2/boîte
  • Pièces de rechange dans le kit de raccords standard ULTRA-WARE™
Spécification
Type Ferrule sans bride
À utiliser avec (équipement) Pour dia. ext. de 1,8 mm de dia. int.
Matériau ETFE
Quantité Unité