Learn More
DWK Life Sciences Colonne de chromatographie 1.0 filetée et à chemise Kimble™ Kontes™
Code produit 15381257 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15381257 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15381257 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4208703010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.10€
    570.57€ / 1 pièces
    Économisez 124.53€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Les colonnes à chemise CHROMAFLEX™ sont fournies avec une chemise d’eau en acrylique pour permettre le contrôle thermique des séparations chromatographiques thermosensibles. La chemise en acrylique sert également d’écran de protection.
  • Les colonnes filetées sont fournies avec un corps en verre, une chemise d’eau, deux raccords d’extrémité avec des supports de lit en PEHD d’une porosité de 20 μm, deux bouchons à vis, 1,5 m (5 pi) de tubulure en PEF (dia. ext. 1/16 po avec 1,0 cm ; dia. ext. 1/8 po avec 2,5 et 4,8 cm), deux anneaux d’étanchéité de chemise, deux écrous sans bride de 1/4-28 po et deux ferrules sans bride
  • Volume 24 ml
  • Dia. int. 1,0 cm
  • Longueur 30 cm
  • Pression (bar) 6,9, Pression (psi) 100
  • Plage de températures de 0 à 50°C
  • Une stérilisation avec de l’oxyde d’éthylène, du NaOH à 2N ou 100 % d’éthanol est recommandée (l’autoclavage n’est pas recommandé)
  • 1/boîte
  • Les cylindres sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
À utiliser avec (application) Séparation chromatographique sensible à la température
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Type Colonne de chromatographie à paroi
Pression max. 75°psi
Porosité 20 μm
Capacité de colonne 147 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre borosilicaté de type I, classe A
Matériau de support HDPE
Types de connecteurs Raccord 1/4-28 sans bride
Comprend Deux raccords d’extrémité en PTFE avec supports de lit en polyéthylène d’une porosité de 20 µm, tubulure en PTFE de 5 pi, bague d'étanchéité de chemise en polyéthylène 2 écrous à tubulure sans bride et 2 ferrules sans bride
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène, 2N NaOH ou éthanol à 100 %