Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ensemble de microfiltration Ultra-Ware™ avec support en verre fritté (47 mm)
Code produit 11828482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
300 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11828482 300 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11828482 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9537550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.15€
    241.43€ / 1 pièces
    Économisez 97.72€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 31-05-2027
Utilisé pour la filtration générale et conçu pour traiter jusqu’à 500 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
  • Fourni avec une base de support en verre fritté de porosité 40-60 microns, un entonnoir 300 ml gradué, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n° 8
  • Les réservoirs sont gradués de 100 à 250 ml par incréments de 25 ml
  • La taille du préfiltre est de 35 mm
  • La surface approximative du filtre est de 9,6 cm2
  • La connexion à notre flacon de filtration 1 L (disponible en accessoire) s’effectue avec un bouchon en silicone n° 8
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Jetable Reusable
Matériau Verre
Stérilité Non-sterile
Comprend Base de support en verre fritté, entonnoir gradué de 300 ml, pince en aluminium anodisé et bouchon en silicone n° 8
Volume (métrique) 300 ml
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7,6 cm
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 22,9 cm
À utiliser avec (équipement) Filtration Assembly and vacuum pump