Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ensemble de microfiltration Ultra-Ware™ avec support en verre fritté et flacon de type 45 GL (47 mm)
Code produit 11832923
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11832923 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11832923 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9537505347
Conçu pour prélever le filtrat directement dans un flacon de culture
  • Fourni avec entonnoir, pince, base de support en verre fritté, adaptateur pour tubulure, bouchon PBT, bague d’étanchéité et flacon à vide / pression
  • La base de support se connecte directement au flacon avec un bouchon unique et une bague d’étanchéité
  • Disque en verre fritté de porosité de 40-60 microns scellé
  • Vide et pression nominale de - 1 à 1,5 bar
  • Le filtrat est prélevé directement dans un flacon de culture lorsqu’on utilise un ensemble de filtration par membrane standard
  • Tous les composants sont autoclavables à la vapeur.
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Type Ensemble de microfiltration
Volume (métrique) 1 L
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,2 cm
Hauteur (impériale) 14,5 in
Hauteur (métrique) 36,8 cm