Learn More
DWK Life Sciences Ensemble de microfiltration Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ avec support en verre fritté et joint rodé (47 mm)
Code produit 11858482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL (entonnoir), 4000 mL (flacon)
300 mL (entonnoir), 1 000 mL (flacon)
500 mL (entonnoir), 2000 mL (flacon)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11858482 300 mL (entonnoir), 1 000 mL (flacon) 1 pièce
11868522 500 mL (entonnoir), 2000 mL (flacon) 1 pièce
11719055 1000 mL (entonnoir), 4000 mL (flacon) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11858482 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9538250000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.47€
    567.06€ / 1 pièces
    Économisez 235.41€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandé pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
  • Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
  • La base de support est dotée d’un verre fritté à porosité de 40-60 microns et d’un raccord à vide intégré, situé au-dessus de la pointe anti-goutte qui empêche la contamination de la ligne de vide par des gouttelettes de filtrat
  • Chaque appareil est fourni avec un entonnoir, une pince en aluminium anodisé, une base de support en verre fritté de 47 mm et un flacon de filtration
  • Les joints sont 40/35
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Type Ensemble de microfiltration
Volume (métrique) 300 mL (entonnoir), 1 000 mL (flacon)