Learn More
DWK Life Sciences Ensemble de microfiltration Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ avec support en verre fritté et joint rodé (47 mm)
Code produit 11868522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL (entonnoir), 4000 mL (flacon)
300 mL (entonnoir), 1 000 mL (flacon)
500 mL (entonnoir), 2000 mL (flacon)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11868522 500 mL (entonnoir), 2000 mL (flacon) 1 pièce
11858482 300 mL (entonnoir), 1 000 mL (flacon) 1 pièce
11719055 1000 mL (entonnoir), 4000 mL (flacon) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11868522 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9538350000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    863.10€
    731.36€ / 1 pièces
    Économisez 131.74€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-07-2027
KIMBLE™ Assemblage de microfiltration KONTES™ Ultra-Ware™ avec support en verre fritté et joint meulé (47 mm), pour la filtration de routine des liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC.
Recommandé pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
  • Recommandé pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
  • Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
  • La base de support possède une frite en verre de porosité de 40 à 60 microns et une connexion intégrée à vide située au-dessus de la pointe goutte de goutte pour éviter la contamination de la conduite sous vide par des gouttelettes de filtrat
  • Chaque appareil est équipé d’un entonnoir, d’une pince en aluminium anodisé, d’une base de support en verre frité de 47 mm et d’une fiole de filtration
  • Les articulations sont 40/35
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Jetable Réutilisable
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Type Ensemble de microfiltration
Volume (métrique) 500 mL (entonnoir), 2000 mL (flacon)
À utiliser avec (équipement) Ensemble de filtration et pompe à vide