Learn More
DWK Life Sciences Ensemble de microfiltration Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ avec support en verre fritté et joint rodé (90 mm)
Code produit 11867513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
2 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11867513 1 L 1 pièce
11877513 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11867513 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9538250090
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour l’analyse par filtration de grands volumes de liquides corrosifs ou d’échantillons à charges élevées de particules susceptibles d’obstruer un filtre de 47 mm de diamètre
Cette unité est également recommandée pour la filtration de grands volumes de solvants HPLC.
  • Le raccord en verre rodé supprime le risque contamination par phtalate susceptible de se produire avec l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
      Chaque appareil est fourni avec un entonnoir de 1000 ml, une base de support en verre fritté 90 mm, d’une porosité de 40-60 micron, une pince en aluminium anodisé et un flacon de filtration
    • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Type Ensemble de microfiltration
Volume (métrique) 1 L