Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ensemble de microfiltration Ultra-Ware™ avec support en acier inoxydable (90 mm)
Description
- Conçu pour de grands volumes d’échantillons ou des échantillons avec de fortes charges particulaires qui auraient tendance à boucher un filtre de 47 mm de diamètre
- Utilisé pour filtrer des solutions visqueuses ou protéinées ou pour produire un filtrat ultra-propre
- Les débits de filtration sont jusqu’à quatre fois plus rapides que ceux des filtres de 47 mm
- L’entonnoir est gradué de 300 à 1000 mL par incréments de 50 mL
- La taille du préfiltre est de 70 mm de diamètre ; la surface de filtre approximative est de 38,5 mm²
- La capacité maximale de l’entonnoir est de 1100 mL
- Fourni avec un écran de support en acier inoxydable 304, une base de support en verre, un entonnoir gradué de 300 mL, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone #8
- Connexion à une fiole de filtration de 1 litre (disponible comme accessoire) fabriquée avec un bouchon en silicone #8
- Maillage en acier inoxydable : 80x80, 304 SS, 0,0055 in. Taille de l’ouverture, 19,4 % de surface ouverte, 0,007 in. diamètre du fil
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 1 L |
| Largeur (impériale) | 13,75 in |
| Largeur (métrique) | 35 cm |
| Hauteur (impériale) | 6,31 in |
| Hauteur (métrique) | 16 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration et pompe à vide |