Learn More
MedChemExpress Koumine
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Poids moléculaire | 306.4 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 1358-76-5 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.53% |
| Solubilité | DMSO : 31.25 mg/mL (101.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Quantité | 5 mg |