Learn More
KRN7000, TRC
Code produit 30012582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Conditionnement:
0.50mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012582 0.5 mg 0.50mg
30003611 10 mg 10mg
30012426 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012582 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK6600000.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158021-47-7
Formule moléculaire C50 H99 N O9
Poids moléculaire (g/mol) 858.32
Nom IUPAC N-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoctadecan-2-yl]hexacosanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau KRN7000
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42-,43+,44+,46-,47-,48-,49+,50-/m0/s1
Poids de la formule 857.732