Learn More
Kryptofix(R) 222, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523094 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10523094 250 mg Flacon en verre 250mg
10561511 1 g Flacon en verre 1g
11996821 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10523094 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291952500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23978-09-8 | C18H36N2O6 | 376.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23978-09-8
Formule moléculaire C18H36N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 376.49
Numéro MDL MFCD00005111
Clé InChI AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kryptofix 222, 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.8 hexacosane, cryptating agent 222, cryptand 222, cryptofix 222, kriptofix 222, cryptate 222, ligand 222, kryptand 222, cryptand c 222
CID PubChem 72801
Nom IUPAC 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexérosane
SMILES C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Kryptofix* 222
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15,2596
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethylether and,chloroform
Poids de la formule 376.48
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kryptofix 222
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo [8.8.8]hexacosane