Description
Dispositif innovant et compact conçu pour neutraliser les fumées toxiques produites lors de la minéralisation et protéger les opérateurs de laboratoire, sans nécessiter de raccordement à l'eau courante.
- Il complète parfaitement les digesteurs semi-automatiques et automatiques compacts de VELP, s'intégrant parfaitement dans la hotte pour un environnement de travail optimisé.
- Une interface utilisateur intuitive, judicieusement placée sur le dessus de l'instrument, simplifie les opérations.
- Grâce à ses 4 niveaux de puissance d'aspiration réglables, les opérateurs de laboratoire peuvent contrôler leurs besoins spécifiques.
- Des matériaux soigneusement sélectionnés garantissent une durabilité optimale même dans les conditions les plus exigeantes, tout en réduisant les coûts d'entretien.
- Réservoirs en verre et tubes de raccordement construits avec Viton offrir des performances supérieures et une résistance accrue.
- Les huit disques perforés contribuent de manière significative à l'obtention d'une efficacité de neutralisation maximale.
- Sa conception innovante permet un accès facile à tous les composants, facilitant ainsi un nettoyage et un entretien rapides et sans effort.
- Dans certaines applications spécifiques, un filtre à charbon actif optionnel peut être utilisé pour absorber les odeurs produites lors de la minéralisation oxydative.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système d’élimination des fumeurs |
| Affichage | Pas d’affichage |
| Capacité (métrique) | 3,5 l |
| Débit | Jusqu’à 25 l/min. |
| À utiliser avec (équipement) | Fregadora KS 1000 |
| Matériau | Structure métallique et composants en PVC |