Learn More
IKA™ KS 130 Control NOL
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réglage électronique de la vitesse et de la minuterie
- Un affichage numérique permet de lire la vitesse, la fonction de minuterie et les modes de fonctionnement
- Horloge de commutation électronique de l’heure : 0 à 9 h 59 min ou fonctionnement continu (sans fin)
- Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec labworldsoft™
- Version spéciale avec sens de rotation inverse sur demande
- Une large gamme de combinaisons d’accessoires permet d’utiliser presque toutes les formes et tailles de récipients
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 0 à 800 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 50°C |
| Puissance | 45 W |
| Type de produit | Agitateur orbital |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 316 x 270 x 98 mm |
| Poids (métrique) | 9,8 kg |
| Affichage | LCD |