Learn More
IKA™ Agitateur plat IKA KS 260 Control NOL
GREENER_CHOICE
Code produit. 15895931 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse de rotation:
0 à 500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15895931
Marque: IKA™ 0004278400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur plat compact avec mouvement de rotation idéal.
  • Réglage électronique de la vitesse et de la minuterie
  • L’affichage numérique permet de lire la vitesse, la fonction de minuterie et les modes de fonctionnement
  • Horloge de commutation électronique de l’heure
  • Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec le logiciel labworldsoft™
  • Version spéciale avec sens de rotation inverse sur demande
  • Une large gamme de combinaisons d’accessoires permet d’utiliser presque toutes les formes et tailles de récipients
  • Les fixations ne sont pas incluses, veuillez les commander séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 10 mm
Capacité de charge (métrique) 7,5 kg
Vitesse de rotation 0 à 500 tr/min
Alimentation électrique 220/240 V, 100/120 V, 50/60 Hz, 45 W
Puissance 45 W
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 360 x 98 x 420 mm
Poids (métrique) 8,8 kg
Affichage LCD : vitesse, minuteur
Comprend Interface RS232
Plage de durée 1 à 599 min