Description
- Contrôles avec revêtement antimicrobien pour la réduction des bactéries
- Contrôle de la température PID intégré (utilisation de deux sondes de température PT 1000)
- Boîte de jonction dans l’espace de travail pour la connexion d’une sonde de température supplémentaire, par exemple PT 1000.60
- Contrôle électronique de la température et de la vitesse
- Interrupteur de minuterie électronique : 0 à 999 h (Réglé par minute ou par heure)
- Refroidisseur intégré en option pour la connexion à une unité de refroidissement externe, par exemple KV 600
- L’unité s’éteint automatiquement si elle est perturbée et s’arrête automatiquement lorsque la hotte est soulevée
- Plateau de prélèvement avec tuyau de vidange à l’arrière de l’unité
- Fonctionnement simple
- Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec labworldsoft
- Les fixations ne sont pas incluses dans la livraison, veuillez les commander séparément
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 10 à 500 tr/min |
| Tension | 100/115/230 V |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 80°C |
| Puissance | 1120 W |
| Capacité | 50L |
| Type de produit | Agitateur |
| Certifications/Conformité | IP 30 DIN EN 60529 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 695 mm |
| Hauteur (métrique) | 430 mm |
| Afficher plus |