Learn More
IKA™ Agitateur thermostable KS 4000 i
GREENER_CHOICE
Code produit 10408643 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Vitesse de rotation:
10 à 500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation unitSize
10408643 10 à 500 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10408643 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003510100
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur incubateur de paillasse KS4000i control
• Incubateur ou incubateur réfrigéré
• Interface de pilotage RS232
• Charge maximale 20kg
• Orbite 20mm
• Affichage numérique LED vitesse et temps
• Minuterie 1 à 999 min avec alarme sonore et position marche continue
• Affichage vitesse et temps par bargraphe à diode lumineuse
• Interface RS232 pour pilotage par logiciel Labworldsoft
• Agitateur KS4000ic control
• Refroidissement par circulation de fluide froid dans serpentin inclus, , , refroidisseur à circulation type Minichiller (puissance cryogénique 300W à 15°C) , , à prévoir en sus
• Accessoires obligatoires plate-forme et pinces de fixation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 10 à 500 tr/min
Alimentation électrique 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W
Tension 100/115/230 V
Plage de températures (métrique) -10 °C à +80 °C
Puissance 1120 W
Capacité 90L
Type de produit Agitateur thermostable
Certifications/Conformité IP 30 DIN EN 60529
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 750 mm
Hauteur (métrique) 525 mm
Largeur (métrique) 580 mm
Poids (métrique) 55 kg
Modèle KS 4000 ic control
Affichage LED
Plage d’humidité 80 %
Interface RS-232
Garantie et services 24 mois