Learn More
IKA™ Agitateur orbital numérique KS 501
Code produit 15628155 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15628155 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15628155 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025002985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6023.92€
    5772.00€ / 1 pièces
    Économisez 251.92€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur orbital de laboratoire à profil bas avec grande surface de montage.
  • Diamètre orbital : 30 mm
  • Idéal pour les récipients d’un volume supérieur à 250 ml, par exemple, flacons ronds, flacons Erlenmeyer, flacons de culture et bouteilles
  • Idéal pour les tests de croissance biologique et microbiologique et pour la production de solutions mères
  • Fonctionnement continu (sans fin) même avec des charges extrêmes
  • Fonction du minuteur
  • Les fixations ne sont pas incluses, veuillez les commander séparément
  • Interfaces USB et RS232 intégrées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 15 kg
Vitesse de rotation 0 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Tension 100/115/230 V
Puissance 74 W
Type de prise Prise EU
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 505 x 120 x 585 mm
Poids (métrique) 26 kg
Modèle KS 501 Digital
Affichage LED à 7 segments
Comprend Interfaces USB et RS 232 intégrées, prise EU