Learn More
Liebherr™ Congélateur / réfrigérateur de paillasse série KTS
Code produit 15269096 Tous les produits Liebherr Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
112 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) Refrigerator unitSize
15269096 112 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15269096 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur KTS 127
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Capacity (Metric) Refrigerator 112 L
Plage de températures (réfrigérateur) 3°C à 8°C
Étagères 2
Dégivrage Automatique
Réfrigérant R600A
Certifications/Conformité CE, ISO 9001
Couleur Blanc
Type de condenseur Statique
Profondeur (métrique) extérieure 62 cm
Hauteur (métrique) extérieure 82 cm
Largeur (métrique) extérieure 50 cm
Tension 230 V
Poids à l’expédition (métrique) 33.4 kg