Learn More
KU 55933, TRC
Code produit 30396125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396125 50 mg -
30389512 5 mg -
30389511 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30396125 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK66043850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587871-26-9
Formule moléculaire C21H17NO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 395.49
Synonyme KU 55933, ATM Kinase Inhibitor, 2-Thianthren-1-yl-6-(morpholin-4-yl)-4H-pyran-4-one
SMILES O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-pyran-4-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2