Learn More
Epredia™ Forceps pour hématimètre Kuehne de 10,2 cm (4 po)
Code produit 12627776 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12627776 10,2 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12627776 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 19060
En stock
Choisissez des forceps pour hématimètre de 10,2 cm (4 in.) Kuehne, qui présentent des pointes coudées pour la qualité et la précision.
Caractéristiques :
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lamelle Kuehne
Longueur (impériale) 4 po
Longueur (métrique) 10,2 cm