Learn More
Heidolph™ Plaque de culture cellulaire 3D Kugelmeiers SP5D (Sphericalplate 5D)
Tous les produits Heidolph Instruments ProduitsDescription
La géométrie brevetée, associée à un revêtement spécial, permet l'intégration contrôlée de chaque cellule dans un agglomérat 3D. C’est ainsi que se développent des sphéroïdes de taille uniforme sans formation de noyaux nécrotiques. La reproductibilité des tests de suivi augmente, puisque les expériences commencent toujours dans des conditions initiales identiques en raison de la faible variance de taille des sphéroïdes cultivés.
- En fonction de la taille et de l'échelle des expériences, vous pouvez choisir entre notre plaque à 24 puits et notre plaque à 6 puits.
- Pour les petits lots, Heidolph™ Il est suggéré d'utiliser une plaque à 24 puits contenant 12 puits de 750 micropuits chacun, ce qui vous permettra d'obtenir jusqu'à 9000 sphéroïdes uniformes.
- Vous pouvez facilement réaliser des études comparatives monocouches dans les 12 puits restants de la même plaque.
- La plaque 6 puits est adaptée aux essais à plus grande échelle et aux lots plus importants ; vous pouvez espérer un rendement de 3 364 sphéroïdes par puits, soit un rendement total de 20 184 sphéroïdes par plaque.
- Le SP5D prêt à l'emploi est particulièrement convivial : La culture ne nécessite aucun prétraitement ni centrifugation après l'ensemencement des cellules.
- Le changement de milieu est également particulièrement pratique grâce à un simple pipetage, la hauteur des micropuits ayant été choisie de manière à ce que les agrégats cellulaires soient retenus.
- La plateforme est compatible avec les unités d'automatisation standard.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 4 x 6 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparente |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’automatisation standard |
| Matériau | Copolymère de cyclooléfine |
| Nbre de puits | 24 |
| Afficher plus |