Learn More
Heidolph™ Plaque de culture cellulaire 3D Kugelmeiers SP5D (Sphericalplate 5D)
Code produit 17818808 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Array:
2 x 3
4 x 6
Nbre de puits:
6
24
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array Nbre de puits unitSize
17818808 2 x 3 6 1 pièce
17808808 4 x 6 24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17818808 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5491601000
La plaque sphérique 5D (SP5D) est une plaque de culture cellulaire 3D pour la formation de sphéroïdes uniformes et standardisés de haute qualité et à haut rendement. Il permet une mise à l'échelle et une transposition sans effort dans le domaine des applications diagnostiques ou cliniques.
La géométrie brevetée, associée à un revêtement spécial, permet l'intégration contrôlée de chaque cellule dans un agglomérat 3D. C’est ainsi que se développent des sphéroïdes de taille uniforme sans formation de noyaux nécrotiques. La reproductibilité des tests de suivi augmente, puisque les expériences commencent toujours dans des conditions initiales identiques en raison de la faible variance de taille des sphéroïdes cultivés.
  • En fonction de la taille et de l'échelle des expériences, vous pouvez choisir entre notre plaque à 24 puits et notre plaque à 6 puits.
  • Pour les petits lots, Heidolph™ Il est suggéré d'utiliser une plaque à 24 puits contenant 12 puits de 750 micropuits chacun, ce qui vous permettra d'obtenir jusqu'à 9000 sphéroïdes uniformes.
  • Vous pouvez facilement réaliser des études comparatives monocouches dans les 12 puits restants de la même plaque.
  • La plaque 6 puits est adaptée aux essais à plus grande échelle et aux lots plus importants ; vous pouvez espérer un rendement de 3 364 sphéroïdes par puits, soit un rendement total de 20 184 sphéroïdes par plaque.
  • Le SP5D prêt à l'emploi est particulièrement convivial : La culture ne nécessite aucun prétraitement ni centrifugation après l'ensemencement des cellules.
  • Le changement de milieu est également particulièrement pratique grâce à un simple pipetage, la hauteur des micropuits ayant été choisie de manière à ce que les agrégats cellulaires soient retenus.
  • La plateforme est compatible avec les unités d'automatisation standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 2 x 3
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparente
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Unité d’automatisation standard
Matériau Copolymère de cyclooléfine
Nbre de puits 6
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non liant
Type de puits Rond, fond conique (puits en V)
À utiliser avec (application) Formation de sphéroïdes
Comprend Plaque
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR