Learn More
KW-2449, MedChemExpress
Code produit 16490207
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490207 50 mg
16454876 100 mg
16443838 10 mg
16406567 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490207 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10339
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau KW-2449
Forme physique Powder
CAS 1000669-72-6
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20N4O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (150.42 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(/C=C/C2=NNC3=C2C=CC=C3)C=C1)N4CCNCC4
Poids moléculaire (g/mol) 332.4
Poids de la formule 332.4
Pourcentage de pureté 99.72%
Qualité Research