Learn More
KW-2478, MedChemExpress
Code produit. 16458397
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16458397
Marque: Medchem Express HY13468
MedChemExpress KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.
KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau KW-2478
CAS 819812-04-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H42N2O9
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (348.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CCOC)CCOC)CC1=C(C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C(OC)=C2)=O)C(O)=CC(O)=C1CC
Poids moléculaire (g/mol) 574.66
Poids de la formule 574.66
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.