Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachet Kynar
Code produit 13305211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13305211 7 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13305211 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 0141015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.63€
    94.91€ / 1 pièces
    Économisez 13.72€
    12% de réduction
Expédition estimée: 31-12-2026
Utilisez ceci Kynar Sac pour analyse d'échantillons de gaz. Le sac en caoutchouc pour échantillon de gaz est résistant à la corrosion. Kynar Des services de construction adaptés à tous vos besoins d'application.
  • Coutures fortes pour une durabilité accrue
  • Styles de couture à largeur unique
  • Disponible en épaisseurs de 2 et 4 mil
  • Scellés individuellement dans un sachet externe protégé des poussières qui bloque également les rayons du soleil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse d'échantillons de gaz
Matériau Caoutchouc
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Dimensions (L x l) 610 x 610 mm
Longueur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) 24 in
Type de produit Kynar Sac
Capacité (impériale) 1,8 gal
Capacité (métrique) 7 L
Longueur (métrique) 610 mm
Largeur (métrique) 610 mm
Épaisseur (métrique) 0,076 mm