Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachet en PVDF Kynar
Code produit 13345211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13345211 8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13345211 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 0141012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.10€
    71.72€ / 1 pièces
    Économisez 14.38€
    16% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Offre une alternative économique pour l’analyse des gaz non corrosifs. Kynar Le sac en PVDF est résistant à la corrosion Kynar Des services de construction adaptés à tous vos besoins en matière d'échantillonnage.
  • Flexible
  • Ne contaminera pas l’échantillon
  • À utiliser dans les trains d’échantillonnage de gaz
  • À utiliser pour le confinement des échantillons gazeux ou liquides
  • Des joints résistants et thermoscellés garantissent un
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PVDF
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Dimensions (L x l) 305 x 305 mm
Longueur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) 12 in
Type de produit Kynar Sac
Capacité (métrique) 8 L
Longueur (métrique) 305 mm
Largeur (métrique) 305 mm
Épaisseur (métrique) 0,070 mm