Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis en vrac
Code produit 10430823 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Autostable, fond conique
Fond conique
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Format Conditionnement
10430823 2 ml Autostable, fond conique 500 pièces
10334851 0,5 ml Autostable, fond conique 500 pièces
10644731 1,5 ml Autostable, fond conique 500 pièces
10758771 1,5 ml Fond conique 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10430823 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 780753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    187.03€ / 500 pièces
    Économisez 98.97€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
En PP. Les tubes pour microcentrifugeuse BRAND™ avec bouchons à vis en vrac possèdent une zone de marquage dépolie qui permet d’identifier l’échantillon ou d’apporter toute autre annotation. Les tubes gradués sont stériles, sans endotoxines, non mutagènes et non toxiques et sont exempts d’ADN, de DNase et de RNase. La plage de températures de fonctionnement se situe entre –196°C et 121°C.
  • En PP.
  • Gradué.
  • Comprend des bouchons à vis en vrac en polypropylène avec joint en silicone.
  • La zone de marquage dépolie permet d’identifier les échantillons et d’autres notations.
  • La plage de température se situe entre – 196 °C à 121 °C.
  • Exempt d’ADN, de DNase et de RNase
  • Stériles, sans endotoxines, non mutagènes, non toxiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Format Autostable, fond conique
Hauteur (métrique) 47mm
Nb par paquet 500/boîte
Plage de températures (métrique) –196 à 121°C
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 11 mm