Learn More
Dihydrobromure de kynuramine, TRC
Code produit 30401083
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30401083 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401083 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK660510250MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kynuramine Dihydrobromide
CAS 304-47-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9H12N2O . 2HBr
Quantité 250 mg
Synonyme 3-Amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one Dihydrobromide
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2O.2BrH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;;/h1-4H,5-6,10-11H2;2*1H
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N)CCN.Br.Br
Nom IUPAC dihydrobromure de 3-amino-1-(2-aminophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 326.03
Poids de la formule 323.95
Pourcentage de pureté >95