Learn More
Kynurenic acid, MedChemExpress
Description
Kynurenic acid, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Kynurenic acid |
| CAS | 492-27-3 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H7NO3 |
| Synonyme | Quinurenic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 9 mg/mL (47.58 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.17 |
| Quantité | 100 mg |
| Afficher plus |