Learn More
Tocris Bioscience™ Kynurenic acid
Description
Entretoises et pinces
• Porte-échantillon feuille mince
• Porte-échantillon feuille mince
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Kynurenic acid |
| CAS | 492-27-3 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C10H7NO3 |
| Poids de la formule | 189.17 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 189.17 |