Learn More
Acide kynurénique, TRC
Code produit 30003294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003294 10 mg 10mg
30005831 500 mg 500mg
30004901 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003294 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK66050010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-27-3
Formule moléculaire C10 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Synonyme 2-Quinolinecarboxylic acid, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid (ACI), Quinaldic acid, 4-hydroxy- (8CI), 2-Carboxy-4-hydroxyquinoline, 4-Hydroxyquinaldic acid, 4-Hydroxyquinaldinic acid, 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, Kynurenic acid, MeSH ID: D007736, NSC 58973, Quinurenic acid
Nom IUPAC Acide 4-hydroxyquinoline-2-carboxylique
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Kynurenic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Poids de la formule 189.0426
Pourcentage de pureté >95%