Learn More
Tocris Bioscience™ L 012 sodium salt
Description
Luminal-based chemiluminescent probe. Detects NAPDH oxidase-derived reactive oxygen and nitrogen species (ROS and RNS). Active in vitro and in vivo.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L 012 sodium salt |
| CAS | 143556-24-5 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C13H9ClN4NaO2 |
| Poids de la formule | 310.67 |
| Poids moléculaire | 311.681 |