Learn More
Chlorométhylcétone de cholométhylL-1-4'-tosylamino-2-phénylétyle, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10209213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10209213 5 g Flacon en verre 5g
10093080 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10209213 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227800050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 402-71-1 | C17H18ClNO3S | 351.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-71-1
Formule moléculaire C17H18ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 351.85
Numéro MDL MFCD00000935
Clé InChI MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Synonyme tpck, tos-phe-ch2cl, tosylphenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, n-p-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, l-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone, l-n-alpha-chloroacetyl phenethyl-p-toluenesulfonamide, tos-phe-chloromethylketone, chembl60718
CID PubChem 439647
ChEBI CHEBI:9642
Nom IUPAC N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-methylbenzene-1-sulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-1-4′-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
Point de fusion 105°C to 109°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques −86° (20°C )
Rotation spécifique -86
Poids de la formule 351.84
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone