Learn More
L-165041, MedChemExpress
Description
L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-165041 |
| CAS | 79558-09-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H26O7 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)COC(C=C1)=CC=C1OCCCOC2=CC=C(C(C)=O)C(O)=C2CCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 402.44 |
| Poids de la formule | 402.44 |
| Show More |