Learn More
L-165041, TRC
Code produit 30003540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003540 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL8380105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-165041
CAS 79558-09-1
Formule moléculaire C22H26O7
Quantité 5 mg
Synonyme L-1q5041, 2-[4-[3-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxy]acetic Acid;
Formule InChI InChI=1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
SMILES CC(C1=C(O)C(CCC)=C(OCCCOC2=CC=C(OCC(O)=O)C=C2)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 402.44
Poids de la formule 402.1679