Learn More
L(-)-2-Amino-3-phényl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10419670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10419670 1 g Flacon en verre 1g
10553741 5 g Flacon en verre 5g
10006283 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10419670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183870010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3182-95-4 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3182-95-4
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Numéro MDL MFCD00004732
Clé InChI STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
CID PubChem 447213
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol
SMILES N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Point de fusion 90°C to 94°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
Quantité 1 g
Rotation spécifique -23
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.