Learn More
Acide L-2-aminoadipique, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10731355 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10731355 5 g Flacon en verre 5g
10399250 250 mg Flacon en verre 250mg
10422855 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10731355 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 302920050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-90-7
Formule moléculaire C6H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00002636
Clé InChI OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
CID PubChem 92136
ChEBI CHEBI:37023
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminohexanedioïque
SMILES N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-2-Aminoadipic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 206°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques +22° (25°C c=2,5 NHCl)
Rotation spécifique + 22
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide