Learn More
Acide L-2-aminoadipique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358825 1 g -
11368825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13924.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1118-90-7 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
L-2-Aminoadipic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-2-aminoadipique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le 1N HCl (50 mg/ml) et dans l’eau (légèrement).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-90-7
Formule moléculaire C6H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00002636
Clé InChI OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
CID PubChem 92136
ChEBI CHEBI:37023
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminohexanedioïque
SMILES N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-2-Aminoadipic acid
Point de fusion ∽206°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 1724348
Informations sur la solubilité Soluble in 1N HCl (50mg/ml) and water (slightly).
Rotation optique +25° (c=2 in 5N HCl)
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 98%