Learn More
Acide L-2-aminoadipique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L-2-Aminoadipic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide L-2-aminoadipique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le 1N HCl (50 mg/ml) et dans l’eau (légèrement).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-2-Aminoadipic acid |
| Point de fusion | ∽206°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1724348 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in 1N HCl (50mg/ml) and water (slightly). |
| Rotation optique | +25° (c=2 in 5N HCl) |
| Poids de la formule | 161.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |