Learn More
L-β -3,4-Dihydroxyphénylalanine, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11487920 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11487920 25 g
11497920 100 g
11407930 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487920 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210157825
Identifiants chimiques
CAS 59-92-7
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Numéro MDL MFCD00002598
Clé InChI WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonyme levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
CID PubChem 6047
ChEBI CHEBI:15765
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 25 g
Poids de la formule 197.19
Forme physique Crystalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • L -BETA-3,4-DIHYDROXYPHEN L- ALANINE,25G
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L -BETA-3,4-DIHYDROXYPHEN L- ALANINE