Learn More
L-β -3,4-Dihydroxyphénylalanine, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11497920 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11497920 100 g
11487920 25 g
11407930 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497920 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210157880
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 59-92-7
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Numéro MDL MFCD00002598
Clé InChI WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonyme levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
CID PubChem 6047
ChEBI CHEBI:15765
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 100 g
Poids de la formule 197.19
Qualité Not Available
Forme physique Cristalline