Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-3,4-dihydroxyphénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11975491 5 g 5g
11945491 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439490050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1421-65-4 | C10H14ClNO4 | 247.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1421-65-4
Formule moléculaire C10H14ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 247.68
Clé InChI WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105
CID PubChem 10131132
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 94.2°C to 94.3°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 45.58 to 51.40 % (C) Dry basis 5.32 to 5.99 % (N) Dry basis
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique +9.0° to +11.0° (20°C, 589nm) (C=2 in methanol)
Nom IUPAC méthyle (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényle)propanoate ; chlorhydrate
Poids de la formule 247.68
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.