Learn More
L-3,6-Bis(β-hydroxyéthyl)-2,5-dicétopipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (L)-3,6-Bis(beta-hydroxyethyl)-2,5-diketopiperazine |
| CAS | 1333325-24-8 |
| Formule moléculaire | C8 H14 N2 O4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | L-3,6-Bis(-B-Hydroxyethyl)-2,5-Diketopiperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14N2O4/c11-3-1-5-7(13)10-6(2-4-12)8(14)9-5/h5-6,11-12H,1-4H2,(H,9,14)(H,10,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | OCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCO)NC1=O |
| Nom IUPAC | (3S,6S)-3,6-bis(2-hydroxyéthyl)pipérirazine-2,5-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.21 |
| Poids de la formule | 202.0954 |